2-Mercapto-1-methylimidazol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
2-Mercapto-N-methyl-1H-imidazole, Thiamazole, Methimazole, 1-Methyl-1H-imidazole-2(3H)-thione, 2-Mercapto-N-methylimidazole, 2-Mercapto-1-methyl-1H-imidazole
M8506-100G
M8506-25G
M8506-100GEA
1400
DKK
M8506-100G
M8506-25G
2-Mercapto-1-methylimidazol, Supelco®
2-Mercapto-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₆N₂S Kogepunkt: 155 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,36 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00179321 CAS-nummer: 60-56-0 EINECS: 200-482-4 Merck Index: 13,06000 |