1-(Trimethylsilyl)imidazol, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: TSIM, N-(Trimethylsilyl)imidazole, N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
394874-10X1ML 394874-25ML 394874-5ML
394874-10X1MLEA 1390 DKK
394874-10X1ML 394874-25ML 394874-5ML
1-(Trimethylsilyl)imidazol, Supelco®
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Formel: C₆H₁₂N₂Si
Kogepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –42 °C
Massefylde: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 61 °C
MDL Number: MFCD00005280
CAS-nummer: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b21350c4c0c7ad81fa62f67c6b5196ea1a77e34&vid=8070ee5278cbf346cffa2fa72e144a41f13f6c02&prid=web&clid=SAPDAM