Natriummetaperiodat ≥99.8% ACS Fluka™, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Sodium metaperiodate
311448-100G
311448-500G
311448-5G
311448-100G
311448-500G
311448-100GEA
897
DKK
311448-100G
311448-500G
311448-5G
SIAL311448-100G
SIAL311448-500G
Natriummetaperiodat ≥99.8% ACS Fluka™, Fluka™
Sodium periodate
Formel:
NaIO₄ Molekylvægt: 213.89 g/mol Kogepunkt: 300 Smeltepunkt: 270 °C (dec.) Massefylde: 3.86 g/cm³ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003534 CAS-nummer: 7790-28-5 EINECS: 232-197-6 UN nummer: 3085 ADR: 5.1 I Merck Index: 13,08714 |
Specifikationer Testresultater
Assay (excluding dried substances) | 99.8 - 100.3 % |
Manganese (Mn) | Max. 3.0 ppm |
Other halogens (as Cl) | Max. 0.02 % |