Propidiumiodid
Leverandør: Serva
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
33671.01 33671.02
SERA33671.01EA 664.31 DKK
SERA33671.01 SERA33671.02
Propidiumiodid
Propidium iodide
Formel: C₂₇H₃₄I₂N₄
MDL Number: MFCD00011921
CAS-nummer: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0