Natriumcholat
Leverandør: ServaSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholanic acid sodium salt, 3α,7α,12α-Trihydroxycholan-24-oic acid sodium salt, 3α,7α,12α-Trihydroxycholanic acid sodium salt, Sodium 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholanoate, (R)-4-((3R,5S,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-Trihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic acid sodium salt, 3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt
Formel:
C₂₄H₃₉NaO₅ Molekylvægt: 430.56 g/mol Smeltepunkt: 198 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00150749 CAS-nummer: 361-09-1 EINECS: 206-643-5 |