Palladium(II)nitrat dihydrat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
9026.1 9026.2
ROTH9026.1EA 0 DKK
ROTH9026.1 ROTH9026.2
Palladium(II)nitrat dihydrat
Palladium(II)nitrat dihydrat
Formel: N₂O₆Pd·2H₂O
CAS-nummer: 32916-07-7
EINECS: 233-265-8
UN nummer: 1477
ADR: 5.1,II