3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: TMB, 3,3',5,5'-Tetramethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
6350.1 6350.2 6350.3
ROTH6350.1EA 0 DKK
ROTH6350.1 ROTH6350.2 ROTH6350.3
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin
Formel: C₁₆H₂₀N₂
Molekylvægt: 240.35 g/mol
Kogepunkt: 402
Smeltepunkt: 166…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007748
CAS-nummer: 54827-17-7
EINECS: 259-364-6