Castor olie
Leverandør: Roth Carl
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
4702.2
4702.1
ROTH4702.2EA
0
DKK
ROTH4702.2
ROTH4702.1
Castor olie
Castor olie
Kogepunkt:
313 Smeltepunkt: –10 °C Massefylde: 0.95 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: >113 °C (closed cup) |
MDL Number:
MFCD00130746 CAS-nummer: 8001-79-4 EINECS: 232-293-8 Merck Index: 13,01908 |