2,5-Diphenyloxazol
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
3689.1 3689.2 3689.3
ROTH3689.1EA 0 DKK
ROTH3689.1 ROTH3689.2 ROTH3689.3
2,5-Diphenyloxazol
2,5-Diphenyloxazole
Formel: C₁₅H₁₁NO
Kogepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 70…72 °C
Massefylde: 1,094 g/cm³ (99 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005306
CAS-nummer: 92-71-7
EINECS: 202-181-3