Toluidin blå O
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
0300.1 0300.2
ROTH0300.1EA 0 DKK
ROTH0300.1 ROTH0300.2
Toluidin blå O
Toluidin blå O
Formel: C₁₅H₁₆ClN₃S
Molekylvægt: 305.83 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011934
CAS-nummer: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658