Tricine
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
RES3077T-A103X RES3077T-A102X
RESERES3077T-A103XEA 0 DKK
RESERES3077T-A103X RESERES3077T-A102X
Tricine
Tricine
Formel: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Molekylvægt: 179.17 g/mol
Smeltepunkt: 187
Massefylde: 1.523 g/cm³ (19.85 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004277
CAS-nummer: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724