Eucalyptol til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43788.0100 8.43788.0500
8.43788.0100EA 487 DKK
8.43788.0100 8.43788.0500
Eucalyptol til syntese, Sigma-Aldrich®
Eucalyptol
Formel: C₁₀H₁₈O
Kogepunkt: 176…177 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00167977
CAS-nummer: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,03940
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 3.5 g/l (21 °C)
Melting Point 1.5 °C
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 174 - 177 °C
Flash Point 49 °C
Density 0.925 g/cm3 (20 °C)