(3-Chlorpropyl)trichlorsilan ≥98.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Trichloro(3-chloropropyl)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42016.0005
8.42016.0025
8.42016.0005EA
628
DKK
8.42016.0005
8.42016.0025
(3-Chlorpropyl)trichlorsilan ≥98.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
(3-Chloropropyl)trichlorosilane
Formel:
ClH₂CCH₂CH₂SiCl₃ Kogepunkt: 176…177 °C (1013 hPa) Massefylde: 1,359 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00013694 CAS-nummer: 2550-06-3 EINECS: 219-844-8 UN nummer: 2987 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Assay (GC, area%) | ≥ 98.0 % (a/a) |
Density (d 20 °C/ 4 °C) | 1.358 - 1.362 |
Identity (IR) | passes test |
Flash Point | 80 °C |
Density | 1.360 g/cm3 (20 °C) |