(tert-Butyl)ethylether for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Ethoxy-2-methylpropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41873.0005 8.41873.0025 8.41873.0002
8.41873.0005EA 386 DKK
8.41873.0005 8.41873.0025 8.41873.0002
(tert-Butyl)ethylether for synthesis, Sigma-Aldrich®
(tert-Butyl)ethylether
Formel: C₆H₁₄O
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Kogepunkt: 71
Smeltepunkt: –97 °C
Massefylde: 0.752 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009225
CAS-nummer: 637-92-3
EINECS: 211-309-7
UN nummer: 1179
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03809
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 12 g/l (25 °C)
Melting Point -97 °C
Molar Mass 102.18 g/mol
Boiling Point 71 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 173 hPa (25 °C)
Flash Point -19 °C
Explosion Limit 1.23 - 7.7 %(V)
Density 0.74 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid