2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
NSC 59876, p-HPEA, Tyrosol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41859.0005
8.41859.0025
8.41859.0005EA
1570
DKK
8.41859.0005
8.41859.0025
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Kogepunkt: 310 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 90…92 °C |
MDL Number:
MFCD00002902 CAS-nummer: 501-94-0 EINECS: 207-930-8 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 124 g/l (25 °C) |
Melting Point | 91 - 94 °C |
Molar Mass | 138.17 g/mol |