3-(2-Hydroxyethyl)indol
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.41379.0001
8.41379.0005
8.41379.0001EA
0
DKK
8.41379.0001
8.41379.0005
3-(2-Hydroxyethyl)indol
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Formel:
C₁₀H₁₁NO Kogepunkt: 358 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 55…57 °C |
MDL Number:
MFCD00005659 CAS-nummer: 526-55-6 EINECS: 208-393-2 Merck Index: 12,09930 |