1,5-Naphthalendisvovlsyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40104.0025 8.40104.0250
8.40104.0025EA 373 DKK
8.40104.0025 8.40104.0250
1,5-Naphthalendisvovlsyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,5-Naphthalendisvovlsyre
Formel: C₁₀H₈O₆S₂
Smeltepunkt: 110 °C
MDL Number: MFCD00003996
CAS-nummer: 81-04-9
EINECS: 201-317-9
UN nummer: 2585
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1030 g/l (20 °C)
Melting Point 110 °C decomposes
Molar Mass 288.3 g/mol
Bulk Density 900 kg/m3
Vapor Pressure 51 hPa (50 °C)
pH 2.4 (1 g/l, H2O, 20 °C)