Ethyldimethylamin, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: DMEA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40018.0100 8.40018.0500 8.40018.9999
8.40018.0100EA 206 DKK
8.40018.0100 8.40018.0500 8.40018.9999
Ethyldimethylamin, Sigma-Aldrich®
Ethyldimethylamin
Formel: C₄H₁₁N
Kogepunkt: 36 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –140 °C
Massefylde: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009039
CAS-nummer: 598-56-1
EINECS: 209-940-8
UN nummer: 2733
ADR: 3 (8),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) miscible
Melting Point -140 °C
Molar Mass 73.14 g/mol
Boiling Point 36.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 527 hPa (20 °C)
Flash Point -45.5 °C
Explosion Limit 0.9 - 11.2 %(V)
Density 0.675 g/cm3 (20 °C)
pH 12.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 190 °C