(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (±)-2-Hydroxymethyloxolan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
8.22307.0100EA 270 DKK
8.22307.0100 8.22307.1000 8.22307.2500
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Formel: C₅H₁₀O₂
Molekylvægt: 102.13 g/mol
Kogepunkt: 178
Smeltepunkt: < –80 °C
Massefylde: 1.0543 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 75 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005372
CAS-nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 178 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (25 °C)
Flash Point 75 °C
Explosion Limit 1.5 - 9.7 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 282 °C