(±)-2-Methyltetrahydrofuran stabilised, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000 8.21093.9170 8.21093.9021
8.21093.0005EA 266 DKK
8.21093.0005 8.21093.0250 8.21093.1000 8.21093.9170 8.21093.9021
(±)-2-Methyltetrahydrofuran stabilised, Sigma-Aldrich®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O
Kogepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –136 °C
Massefylde: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –12 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005367
CAS-nummer: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN nummer: 2536
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 150 g/l (25 °C)
Melting Point -136 °C
Molar Mass 86.13 g/mol
Boiling Point 78 - 80 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 136 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 5.7 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 270 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid