2-Methylfuran stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20798.0250 8.20798.1000
8.20798.0250EA 290 DKK
8.20798.0250 8.20798.1000
2-Methylfuran stabilised for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Methylfuran
Formel: C₅H₆O
Kogepunkt: 63 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –89 °C
Massefylde: 0,927 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003248
CAS-nummer: 534-22-5
EINECS: 208-594-5
UN nummer: 2301
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 3000 mg/l (20 °C)
Melting Point -89 °C
Molar Mass 82.10 g/mol
Boiling Point 63 - 66 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 139 hPa (20 °C)
Flash Point -27 °C
Refractive Index 1.4332 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid