5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Hydroxymethyl-2-furancarbaldehyde, 5-(hydroxymethyl)furan-2-carbaldehyde, 5-(Hydroxymethyl)furfural, 5-Hydroxymethylfurfural
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
8.20678.0001EA 367 DKK
8.20678.0001 8.20678.0005 8.20678.0200 8.20678.8100
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd for synthesis, Sigma-Aldrich®
5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyd
Formel: C₆H₆O₃
Kogepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 27…30 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003234
CAS-nummer: 67-47-0
EINECS: 200-654-9
Merck Index: 13,04857
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 27 - 30 °C
Molar Mass 126.11 g/mol
Boiling Point 154 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.5627 (20 °C, 589 nm)
Synonyms 5-(Hydroxymethyl)furfurol
Hill Formula C6H6O3