Natriumchloracetat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Chloroacetic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20293.0100 8.20293.0500 8.20293.9050
8.20293.0100EA 370 DKK
8.20293.0100 8.20293.0500 8.20293.9050
Natriumchloracetat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Natriumchloracetat
Formel: C₂H₂ClNaO₂
Molekylvægt: 116.48 g/mol
MDL Number: MFCD00002684
CAS-nummer: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN nummer: 2659
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,02129
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 820 g/l (20 °C)
Molar Mass 116.47 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Flash Point 270 °C
pH 4.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)