2-Bromethylamin hydrobromid zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
MQ200
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051
8.20176.0100EA 412 DKK
8.20176.0100 8.20176.0500 8.20176.5000 8.20176.0501 8.20176.9051
2-Bromethylamin hydrobromid zS, Sigma-Aldrich®
2-Bromethylamin hydrobromid
Formel: BrCH₂CH₂NH₃Br
Molekylvægt: 204.89 g/mol
Smeltepunkt: 170…173 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012886
CAS-nummer: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 171 - 176 °C
Molar Mass 204.89 g/mol
pH 4.7 (25 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials