EDTA dikaliumsalt dihydrat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.19040.0025 8.19040.0100 8.19040.9025
8.19040.0025EA 235 DKK
8.19040.0025 8.19040.0100 8.19040.9025
EDTA dikaliumsalt dihydrat til syntese, Sigma-Aldrich®
EDTA dikaliumsalt dihydrat
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Smeltepunkt: 272 °C
Massefylde: 1 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00150036
CAS-nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 272 °C
Molar Mass 404.47 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)