Ethoxytrimethylsilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trimethyl(ethoxy)silane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18821.0025 8.18821.0100
8.18821.0025EA 307 DKK
8.18821.0025 8.18821.0100
Ethoxytrimethylsilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethoxytrimethylsilane
Formel: C₅H₁₄OSi
Kogepunkt: 75…76 °C (1013 mbar)
Smeltepunkt: –83 °C
Massefylde: 0,76 g/cm3 (20 °C)
Flammepunkt: –18 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009069
CAS-nummer: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.756 - 0.759
Identity (IR) passes test