Tetrabutylammoniumhydroxid 20% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
8.18759.0100EA 432 DKK
8.18759.0100 8.18759.0500 8.18759.0050
Tetrabutylammoniumhydroxid 20% in aqueous solution for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetrabutylammonium hydroxide
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molekylvægt: 259.48 g/mol
Smeltepunkt: 29.85
Massefylde: 0.968
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009425
CAS-nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN nummer: 3267
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 102 °C (1013 hPa)
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)