N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18727.0025 8.18727.0100
8.18727.0025EA 430 DKK
8.18727.0025 8.18727.0100
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
Formel: C₈H₂₁NOSi₂
Kogepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼24 °C
Massefylde: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008270
CAS-nummer: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
UN nummer: 2920
ADR: 8 (3),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) decomposes
Molar Mass 203.43 g/mol
Boiling Point 43 °C (11 hPa)
Vapor Pressure 10 hPa (50 °C)
Flash Point 40 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)