di-Natriumsuccinat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,4-Butanedioic acid disodium salt, Sodium Succinate, Succinic acid disodium salt, Sodium succinate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18601.0100 8.18601.0500
8.18601.0100EA 282 DKK
8.18601.0100 8.18601.0500
di-Natriumsuccinat for synthesis, Sigma-Aldrich®
di-Natriumsuccinat
Formel: C₄H₄Na₂O₄
Molekylvægt: 162.05 g/mol
Massefylde: 1.88 g/cm³ (30 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002790
CAS-nummer: 150-90-3
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 12,08828
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 350 g/l (25 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 162.05 g/mol
pH 7 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C)