(Chlormethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18557.0025 8.18557.0100
8.18557.0025EA 1140 DKK
8.18557.0025 8.18557.0100
(Chlormethyl)trimethylsilan, Sigma-Aldrich®
(Chloromethyl)trimethylsilane
Formel: ClH₂CSi(CH₃)₃
Kogepunkt: 98 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,8861 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000878
CAS-nummer: 2344-80-1
EINECS: 219-058-5
UN nummer: 2985
ADR: 3 (8),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.66 g/mol
Boiling Point 97 - 98 °C
Flash Point 3 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 0.88 g/cm3 (20 °C)