Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dimethylpropylenurinstof
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18214.0100 8.18214.0500 8.18214.9015 8.18214.9025 8.18214.9012
8.18214.0100EA 441 DKK
8.18214.0100 8.18214.0500 8.18214.9015 8.18214.9025 8.18214.9012
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on, Sigma-Aldrich®
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on
Formel: C₆H₁₂N₂O
Molekylvægt: 128.17 g/mol
Kogepunkt: 230
Smeltepunkt: –24 °C
Massefylde: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 121
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006550
CAS-nummer: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point -24 °C
Boiling Point 247 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.5 hPa (57 °C)
Flash Point 121 °C
Explosion Limit 1.6 - 9.3 %(V)
Density 1.064 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 255°C
Synonyms Dimethylpropyleneurea, DMPU
Hill Formula C6H12N2O