1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,3-Dimethylimidazolidin-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18212.0100 8.18212.0500
8.18212.0100EA 529 DKK
8.18212.0100 8.18212.0500
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinon
Formel: C₅H₁₀N₂O
Molekylvægt: 114.15 g/mol
Kogepunkt: 225.5
Smeltepunkt: 8
Massefylde: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 93
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003188
CAS-nummer: 80-73-9
EINECS: 201-304-8
UN nummer: 2810
Merck Index: 13,03275
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 8.2 °C
Molar Mass 114.14 g/mol
Boiling Point 104 °C (20 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 114 °C
Refractive Index 1.472 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.4 %(V)
Density 1.056 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) neutral
Ignition Point 305 °C
Synonyms Dimethylethylene urea, DMI, DMEU
Hill Formula C5H10N2O