Trichlormethyl chlorformat, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18154.0025 8.18154.0100
8.18154.0025EA 1670 DKK
8.18154.0025 8.18154.0100
Trichlormethyl chlorformat, Sigma-Aldrich®
Trichlormethyl chlorformat
Formel: C₂Cl₄O₂
Kogepunkt: 128 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –57 °C
Massefylde: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015553
CAS-nummer: 503-38-8
EINECS: 207-965-9
UN nummer: 3389
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 13,03368