4-Propylcyclohexanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14584.0005 8.14584.0025 8.14584.0250
8.14584.0005EA 248 DKK
8.14584.0005 8.14584.0025 8.14584.0250
4-Propylcyclohexanon for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Propylcyclohexanone
Formel: C₉H₁₆O
Kogepunkt: 219 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,91 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00058690
CAS-nummer: 40649-36-3
EINECS: 406-810-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.96 g/l (20 °C)
Molar Mass 140.22 g/mol
Boiling Point 219 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.23 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 (2 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C