Palladium(II)nitrat dihydrat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14573.0001 8.14573.8500
8.14573.0001EA 1620 DKK
8.14573.0001 8.14573.8500
Palladium(II)nitrat dihydrat til syntese, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)nitrat dihydrat
Formel: N₂O₆Pd·2H₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 32916-07-7
EINECS: 233-265-8
UN nummer: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Molar Mass 266.44 g/mol
pH 1 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula N2O6Pd * 2 H2O
Chemical Formula Pd(NO3)2 * 2 H2O