Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14254.0100 8.14254.0500
8.14254.0100EA 237 DKK
8.14254.0100 8.14254.0500
Levulinic acid, Sigma-Aldrich®
Levulinic acid
Formel: C₅H₈O₃
Molekylvægt: 116.12 g/mol
Kogepunkt: 245
Smeltepunkt: 26…29 °C
Massefylde: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 138
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002796
CAS-nummer: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
UN nummer: 3261
Merck Index: 13,05492
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 675 g/l (25 °C)
Melting Point 26 - 29 °C
Molar Mass 116.12 g/mol
Boiling Point 245 - 246 °C (1013 mbar)
Flash Point 98 °C
Refractive Index 1.4396 (20 °C, 589 nm)