Natriumhydrogensulfit 39% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06356.1000
8.06356.2500
8.06356.9025
8.06356.1000EA
326
DKK
8.06356.1000
8.06356.2500
8.06356.9025
Natriumhydrogensulfit 39% i vandigopløsning til syntese, Sigma-Aldrich®
Sodium bisulphite
Formel:
HNaO₃S |
MDL Number:
MFCD00167602 CAS-nummer: 7631-90-5 EINECS: 231-548-0 UN nummer: 2693 ADR: 8,III |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -44 °C |
Boiling Point | 146 °C |
Vapor Pressure | 40 hPa (20 °C) |
Density | 1.34 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.5 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |