2,2'-Methyliminodiethanol for synthesis
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Methyldiethanolamin
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05851.0100 8.05851.1000
8.05851.0100EA 261 DKK
8.05851.0100 8.05851.1000
2,2'-Methyliminodiethanol for synthesis
2,2'-Methyliminodiethanol
Formel: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
Molekylvægt: 119.16 g/mol
Kogepunkt: 247
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 137
MDL Number: MFCD00002848
CAS-nummer: 105-59-9
EINECS: 203-312-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -21 °C
Molar Mass 119.16 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.026 hPa (40 °C)
Flash Point 137 °C
Refractive Index 1.4685 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.9 - 8.4 %(V)
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 265 °C