1,3-Diphenyl-2-thiocarbamid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Thiocarbanilide, N,N'-Diphenylthiourea, N,N’-Diphenylthiourea
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03581.0100 8.03581.0500
8.03581.0100EA 328 DKK
8.03581.0100 8.03581.0500
1,3-Diphenyl-2-thiocarbamid, Sigma-Aldrich®
1,3-Diphenyl-2-thiocarbamid
Formel: C₁₃H₁₂N₂S
Molekylvægt: 228.32 g/mol
Kogepunkt: 365
Smeltepunkt: 150…153 °C
Massefylde: 1.3205 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004921
CAS-nummer: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,03366
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 150 - 153 °C
Molar Mass 228.31 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)