1,3-Dimethylcarbamid, Sigma-Aldrich®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: N,N'-Dimethylurea

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.03244.0100 8.03244.1000
8.03244.0100EA 425 DKK
8.03244.0100 8.03244.1000
1,3-Dimethylcarbamid, Sigma-Aldrich®
1,3-Dimethylcarbamid
Formel: C₃H₈N₂O
Molekylvægt: 88.11 g/mol
Kogepunkt: 268
Smeltepunkt: 96
Massefylde: 1.142 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008286
CAS-nummer: 96-31-1
EINECS: 202-498-7

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Solubility 765 g/l (21.5 °C)
Melting Point 105 - 108 °C
Molar Mass 88.11 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 268 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 6 hPa (115 °C)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)
pH 9.0 - 9.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR