Crotonsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02650.0100 8.02650.1000
8.02650.0100EA 357 DKK
8.02650.0100 8.02650.1000
Crotonsyre til syntese, Sigma-Aldrich®
Crotonsyre
Formel: C₄H₆O₂
Kogepunkt: 185…199 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 71…72 °C
Massefylde: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002701
CAS-nummer: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN nummer: 2823
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02625
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 6.2 g/l (20 °C)
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 86.09 g/mol
Bulk Density 543 kg/m3
Boiling Point 185.0 - 199.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.25 hPa (20 °C)
Flash Point 90 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 500 °C