Methylchloracetat til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02413.0100
8.02413.1000
8.02413.0100EA
271
DKK
8.02413.0100
8.02413.1000
Methylchloracetat til syntese, Sigma-Aldrich®
Methylchloracetat
Formel:
C₃H₅ClO₂ Kogepunkt: 131 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –33 °C Massefylde: 1,2378 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 47 °C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000931 CAS-nummer: 96-34-4 EINECS: 202-501-1 UN nummer: 2295 ADR: 6.1 (3),I Merck Index: 12,06122 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | 10 g/l (25 °C) |
Melting Point | 110 - 113 °C |
Molar Mass | 108.09 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 180 °C (sublimed) |
Vapor Pressure | 0.12 hPa (20 °C) |
Density | 1.32 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 560 °C |