Isobutylchlorformat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Chloroformic acid isobutyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02358.0100
8.02358.0250
8.02358.2500
8.02358.0100EA
387
DKK
8.02358.0100
8.02358.0250
8.02358.2500
Isobutylchlorformat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Isobutylchlorformat
Formel:
C₅H₉ClO₂ Kogepunkt: 128,7 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –80 °C Massefylde: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 30 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00000642 CAS-nummer: 543-27-1 EINECS: 208-840-1 UN nummer: 2742 ADR: 6.1 (3, 8),II Merck Index: 13,05156 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) (decomposition) |
Molar Mass | 136.58 g/mol |
Boiling Point | 127 - 129 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 30 °C |
Refractive Index | 1.407 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |