Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Chloroethyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01678.0250 8.01678.1000
8.01678.0250EA 271 DKK
8.01678.0250 8.01678.1000
Bis(2-chlorethyl)ether, Sigma-Aldrich®
Bis(2-chlorethyl)ether
Formel: C₄H₈Cl₂O
Molekylvægt: 143.01 g/mol
Kogepunkt: 178
Smeltepunkt: –44 °C
Massefylde: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 55
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000975
CAS-nummer: 111-44-4
EINECS: 203-870-1
UN nummer: 1916
ADR: 6.1 (3) II
Merck Index: 13,03091
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.01 g/l (20 °C)
Melting Point -51.9 °C
Molar Mass 143.01 g/mol
Boiling Point 177 - 178 °C
Vapor Pressure 1.07 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.457 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 %(V)
Density 1.22 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 365 °C