2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01464.0050 8.01464.0250
8.01464.0050EA 421 DKK
8.01464.0050 8.01464.0250
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Sigma-Aldrich®
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molekylvægt: 105.14 g/mol
Kogepunkt: 272
Smeltepunkt: 102…105 °C
Massefylde: 1.211 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004678
CAS-nummer: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
UN nummer: 3259
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00447
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 2500 g/l (20 °C)
Melting Point 102 - 105 °C
Molar Mass 105.13 g/mol
Boiling Point 150 - 152 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 13.3 hPa (152 °C)
Flash Point 100 °C
pH 10 - 11 (10 g/l, H2O, 20 °C)