2-Aminobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Benzothiazol-2-ylamine, Benzo[d]thiazol-2-amine, Cerium(III)-Ionophore II
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01268.0050 8.01268.0250
8.01268.0050EA 293 DKK
8.01268.0050 8.01268.0250
2-Aminobenzothiazol, Sigma-Aldrich®
2-Aminobenzothiazole
Formel: C₇H₆N₂S
Molekylvægt: 150.2 g/mol
Kogepunkt: 190…195 °C (0.05 mmHg)
Smeltepunkt: 127…130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005785
CAS-nummer: 136-95-8
EINECS: 205-268-4
Merck Index: 13,00423
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 127 - 130 °C
Molar Mass 150.2 g/mol
Synonyms 2-Benzothiazolylamine
Hill Formula C7H6N2S