Undec-10-ensyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00813.0500 8.00813.5000
8.00813.0500EA 528 DKK
8.00813.0500 8.00813.5000
Undec-10-ensyre for synthesis, Sigma-Aldrich®
Undec-10-ensyre
Formel: C₁₁H₂₀O₂
Molekylvægt: 184.28 g/mol
Kogepunkt: 300
Smeltepunkt: 24
Massefylde: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 146
MDL Number: MFCD00004442
CAS-nummer: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 73.7 mg/l (30 °C)
Melting Point 24 °C
Molar Mass 184.27 g/mol
Boiling Point 275 °C (1013 mbar)
Flash Point 149 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 275 °C