Phthalaldehyd, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11452.0005 1.11452.0050
1.11452.0005EA 776 DKK
1.11452.0005 1.11452.0050
Phthalaldehyd, Millipore®
Phthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Kogepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 54…56 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 132 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00003335
CAS-nummer: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN nummer: 2923
ADR: 8 (6.1),