Salpetersyre 60%, ultrapure Trace_analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Nitric acid solution
MQ100
1.01518.0250
1.01518.0500
1.01518.1000
1.01518.0250EA
5210
DKK
1.01518.0250
1.01518.0500
1.01518.1000
Salpetersyre 60%, ultrapure Trace_analysis, Supelco®
Salpetersyre
Formel:
HNO₃ Molekylvægt: 63.01 g/mol Kogepunkt: ∼120 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –22 °C Massefylde: 1.37 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011349 CAS-nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN nummer: 2031 ADR: 8 II Merck Index: 13,06610 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -22 °C |
Boiling Point | 120 °C (1013 hPa) |
Density | 1.37 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |