Thiophen-2-carbaldehyd, yellow liquid
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
0215688780 0215688725
ICNA0215688780EA 1010 DKK
ICNA0215688780 ICNA0215688725
Thiophen-2-carbaldehyd, yellow liquid
Thiophen-2-carbaldehyd
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Soluble in ethanol, ether; insoluble in water.
Formel: C₅H₄OS
Kogepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ? 10 °C
Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 77 °C (lit.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005429
CAS-nummer: 98-03-3
EINECS: 202-629-8